Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS Säule
Reinige hochwertige RNA schnell und einfach. NucleoSpin™ RNA XS Säulen ermöglichen die Aufreinigung hochkonzentrierter RNA aus kleinsten Proben
Marke:  Macherey-Nagel™ 740902.10
80.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12703580
  • 84.45 € / 10 Reaktionen
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Isolierung von RNA aus kleinen Probenmengen wie Biopsiematerial oder einzelnen Zellen
  • Hervorragende RNA-Rückgewinnung und -Integrität
  • Konzentrierte RNA für empfindliche Downstream-Anwendungen durch Elution in nur 5 μl
  • rDNase ist für die DNA-Entfernung in der Säule enthalten
  • NucleoSpin™ Filter (Schredder)– effiziente Homogenisierung und Reduzierung der Viskosität
  • Hochwertige RNA, gebrauchsfertig für RT-PCR und andere Anwendungen
  • Reduktionsmittel TCEP – kein ß-Mercaptoethanol erforderlich
Anwendungen
  • RNA-Isolierung aus Kulturzellen
  • RNA-Isolierung aus Gewebe
  • RNA-Isolierung aus Kryosektionen
  • RNA-Isolierung aus lasererfassten Zellen
  • RNA-Isolierung aus kleinen Mengen Pflanzenmaterial
  • RNA-Isolierung aus Proben, die im RNAlater™ gelagert werden
  • Typische Downstream-Anwendungen: RT-PCR in Echtzeit, Northern Blotting, Primer-Verlängerung, Array-Technologie,
  • RNase-Protektionsassays
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Spin-Säule – XS-Design
Zur RNA-Isolierung von kultivierten Zellen, Gewebe, Kryosektionen und lasererfassten Zellen
10
Je 1
NucleoSpin™ XS RNA-Säule
Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer, RNase-freie rDNase, Träger-RNA, Reduktionsmittel TCEP
NucleoSpin™ XS RNA-Säule
0.1 bis 1.5 ng (102 HeLa-Zellen), 10 bis 15 ng (103 HeLa-Zellen), 100 bis 150 ng (104 HeLa-Zellen), 1000 bis 1500 ng (105 HeLa-Zellen)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr