Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS Säule
Reinige hochwertige RNA schnell und einfach. NucleoSpin™ RNA XS Säulen ermöglichen die Aufreinigung hochkonzentrierter RNA aus kleinsten Proben
Marke: Macherey-Nagel™ 740902.250
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.32000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Eigenschaften- Isolierung von RNA aus kleinen Probenmengen wie Biopsiematerial oder einzelnen Zellen
- Hervorragende RNA-Rückgewinnung und -Integrität
- Konzentrierte RNA für empfindliche Downstream-Anwendungen durch Elution in nur 5 μl
- rDNase ist für die DNA-Entfernung in der Säule enthalten
- NucleoSpin™ Filter (Schredder)– effiziente Homogenisierung und Reduzierung der Viskosität
- Hochwertige RNA, gebrauchsfertig für RT-PCR und andere Anwendungen
- Reduktionsmittel TCEP – kein ß-Mercaptoethanol erforderlich
- RNA-Isolierung aus Kulturzellen
- RNA-Isolierung aus Gewebe
- RNA-Isolierung aus Kryosektionen
- RNA-Isolierung aus lasererfassten Zellen
- RNA-Isolierung aus kleinen Mengen Pflanzenmaterial
- RNA-Isolierung aus Proben, die im RNAlater™ gelagert werden
- Typische Downstream-Anwendungen: RT-PCR in Echtzeit, Northern Blotting, Primer-Verlängerung, Array-Technologie,
- RNase-Protektionsassays
Specifications
Mini-Spin-Säule – XS-Design | |
Zur RNA-Isolierung von kultivierten Zellen, Gewebe, Kryosektionen und lasererfassten Zellen | |
250 | |
Je 1 |
NucleoSpin™ XS RNA-Säule | |
Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer, RNase-freie rDNase, Träger-RNA, Reduktionsmittel TCEP | |
NucleoSpin™ XS RNA-Säule | |
0.1 bis 1.5 ng (102 HeLa-Zellen), 10 bis 15 ng (103 HeLa-Zellen), 100 bis 150 ng (104 HeLa-Zellen), 1000 bis 1500 ng (105 HeLa-Zellen) |
Safety and Handling
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr