Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin RNA Virus (50) 50 preps for the isolation of viral RNA from
Mini-Spin-Kit zur Isolierung viraler RNA und DNA aus zellfreien biologischen Flüssigkeiten.
Marke: Macherey-Nagel™ 740956.50
203.06 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das NucleoSpin™ RNA-Virus wurde für die Isolierung viraler Nukleinsäuren aus Serum, Plasma oder anderen zellfreien biologischen Flüssigkeiten entwickelt und verfügt über einen speziellen Membrantyp mit hoher Bindungskapazität für Nukleinsäuren.Das Verfahren ist einfach und schnell. Das Lysat wird 5 bis 10 Minuten lang inkubiert und auf die NucleoSpin™-Säule aufgetragen. Nach zwei Waschschritten zur Entfernung von Verunreinigungen kann die RNA mit Wasser oder Salzpuffer eluiert werden. Das Kit enthält alle erforderlichen Puffer, Spin-Säulen und detaillierten Protokolle. Im Allgemeinen eignet sich das NucleoSpin™ RNA-Virus für die parallele Aufreinigung von viraler RNA und DNA (Unterstützungsprotokoll). So wird beispielsweise die Isolierung von HBV-DNA mit einem zusätzlichen Proteinase-K-Digest (Enzym nicht im Kit enthalten) durchgeführt. Zur Isolierung viraler DNA mit höchsten Empfindlichkeiten wird das NucleoSpin™-Blutkit empfohlen.
Inhalt des Kits: NucleoSpin™ RNA-Virus-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, Puffer, RNase-freies Wasser, Träger-RNA.
• Silika-Membran-Technologie
• Typische Rückgewinnung (Recovery): > 90 %
• Probenmaterial: 150μl Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten
• Fragmentgröße: 100 bp bis 30 kb
• Elutionsvolumen: 50 μ l
• Bindungsvermögen: 40 μ g
• Vorbereitungszeit: 30 Min./4-6 Präp
• Format: Mini-Spin-Säule
• Unterstützungsprotokoll für die parallele Isolierung von viraler RNA und DNA (Proteinase K erforderlich)
• Für HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, Parvovirus B19, H5N1
Spezifikation
18°bis 25 °C | |
Zellfreie biologische Flüssigkeiten, Plasma, Serum | |
50 Aufreinigungen | |
Virale RNA und DNA |
Mini-Prep | |
Isolierung viraler Nukleinsäuren | |
100 bp ca. 50 kbp | |
< 150 l |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, ethanol