Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Säulen
Artikelnummer. p-7159625
Click to view available options
Menge:
250 Säulen
50 Säulen
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15880968
Marke: Macherey-Nagel™ 740955.50S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zusätzliche Mini-Zentrifugationssäulen mit Kieselgelmembran für die Isolierung von RNA höchster Integrität aus Zellen und Geweben mit dem NucleoSpin™ RNA-Kit.
NucleoSpin™ RNA
  • rDNase enthalten für die On-Column-DNA-Aufspaltung– einfache und effiziente Beseitigung kontaminierender DNA
  • NucleoSpin Filter (Shredder)– effiziente Probenhomogenisierung und Viskositätsreduzierung
  • Bis zu 70 μg gebrauchsfertige RNA
  • Parallele Aufreinigung genomischer DNA mit dem NucleoSpin™ RNA/DNA-Pufferset
  • RNA-Isolierung aus Zellkulturen, Gewebe (Standardprotokoll):
    • RNA aus < 109 Bakterienzellen (gramnegativ, grampositiv) oder < 108 Hefezellen
    • RNA aus ≤100 μl biologischer Flüssigkeit
    • RNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
    • RNA aus in RNAlater™ gelagerten Proben
    • RNA aus Speichelproben, die mit Oragene™ RNA (Genotek) entnommen wurden
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase-Protection-Assays
Spezifikation
Farbe Blaues Band
Inhalt und Lagerung rDNase bei 4 °C; andere Komponenten bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran
Elutionsvolumen 40–120 μl
Probentyp Kultivierte oder Hefezellen; menschliches oder tierisches Gewebe, menschliches oder tierisches Gewebe
Effizienz Bindungsvermögen: 200 μg
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin RNA-Kits
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von RNA aus Zellen und Gewebe
Enthält Nur Säulen
Menge 50 Säulen
Probengröße < 30 mg Gewebe, 5 x 106 kultivierte Zellen
Prüfzeit 35 min/6 Präparate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu