Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Nautilus EC-Standardsäule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 16 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
662.00 € - 2715.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Säulenformat | Analysesäule |
Quervernetzt | Octadecyl |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10105081
|
Macherey-Nagel™
720430.46 |
125 mm | 4,6 mm |
723.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12462670
|
Macherey-Nagel™
720445.46 |
250 mm | 4,6 mm |
2715.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10164841
|
Macherey-Nagel™
720430.40 |
125 mm | 4 mm |
662.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10236841
|
Macherey-Nagel™
720431.40 |
250 mm | 4 mm |
744.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Silika | |
Octadecyl | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
Silika | |
Ja |
Analysesäule | |
HPLC | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
16% | |
EC-Analysesäule |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Nautilus EC-Standardsäule für die analytische HPLC