Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Nautilus EC-Standardsäule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 12462670 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12462670
Marke: Macherey-Nagel™ 720445.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 16 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 2000 psi (140 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
USP-Typ Gehäuse L40
Stationäre Phase Cellulose-modifizierte Silika
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 16%
Säulentyp Chirale Trennung
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Normalphase
Typ EC-Analysesäule