Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleoshell™ RP 18 HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7,80%; Porengröße: 90 Å; Säulenphase: Umkehrphase
718.00 € - 810.00 €
Spezifikation
Quervernetzt | Octadecyl |
---|---|
Zur Verwendung mit | Für LC/MS und HPLC |
Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
Partikelgröße | 2,7 μm |
pH | 1 bis 11 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12733531
|
Macherey-Nagel™
763136.20 |
150 mm | 2 mm |
810.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13171146
|
Macherey-Nagel™
763132.20 |
50 mm | 2 mm |
718.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12773521
|
Macherey-Nagel™
763132.40 |
50 mm | 4 mm |
718.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Spezifikation
Octadecyl | |
8700 psi (600 bar) | |
1 bis 11 | |
Je 1 | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
7,80% | |
Ja | |
EC-Säule |
Für LC/MS und HPLC | |
2,7 μm | |
90 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC, LC/MS |