Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleoshell™ RP 18 HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7,80%; Porengröße: 90 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 763132.20
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13171146
  • 718.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Analysesäule
2 mm
50 mm
2,7 μm
90 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Gehäuse C18
7,80%
Ja
EC-Säule
Octadecyl
Für LC/MS und HPLC
8700 psi (600 bar)
1 bis 11
Je 1
90 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
HPLC, LC/MS