Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleoshell™ RP 18 HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7,80%; Porengröße: 90 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 763132.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analytische HPLC | |
4 mm | |
50 mm | |
2,7 μm | |
90 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
7,80% | |
Ja | |
EC-Säule |
Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
1 bis 11 | |
Je 1 | |
130 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC, LC/MS |