Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 4-7
Nutzen Sie die ölfreie, problemlose isoelektrische Fokussierung (IEF)
Brand: Invitrogen™ ZM0012
Includes: Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind.
Requires : ZOOM IPGRunner System
Description
- Maximale IEF-Auflösung beim Zoomen von Zielproteinen
- Schnelle isoelektrische Fokussierung von Proteinen und einfache Handhabung
- Jeder ZOOM-Streifen ist 7 cm lang und enthält eine dünne Schicht Polyacrylamid-Gel mit einem linearen pH-Gradienten
- Enger pH-Bereich mit einer Einheit zur Erweiterung der Proteintrennung innerhalb eines bestimmten Untersuchungsbereichs
- Einzeln mit eindeutigen Kennnummern, pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Order Info
Versandbedingung: Trockeneis
Specifications
Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar. | |
4,0 bis 7,0 | |
ZOOM™ | |
Trockeneis |
Mini | |
IPG-Streifen | |
12 strips |