Learn More
Memmert™ Paraffin-Ofen mit TwinDISPLAY
Diese universell einsetzbaren klassischen Laboröfen eignen sich für die Probenvorbereitung in Wissenschaft und Forschung. Der Memmert™ Paraffinofen mit TwinDISPLAY aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl eignet sich optimal für die Temperaturkontrolle in Wissenschaft und Forschung sowie für die Materialprüfung in der Industrie.
Marke: Memmert™ UN110pa
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Über 65 Jahre permanenter Entwicklungsarbeit und reichlich Anwender-Feedback aus der Praxis fließen in jedes Ofenkonzept ein
- Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig von Kammervolumen und Beladung
- Temperaturbereich bis +300 °C
- Erweiterte Funktionalität durch komfortables, bewährtes und geprüftes Zubehör
- Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
- Vielfältige Programmier- und Dokumentationsmöglichkeiten über Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software
- Drei Jahre Garantie auf Geräte mit Ausnahme von Verschleißteilen
- Die Temperaturwerte aller Universalschränke werden nach DIN 12880: 2007-05 gemessen
- Jeder Universalofen hat eine Sicherheitsprüfung bestanden und trägt das CE-Zeichen
Spezifikation
CE | |
20 °C bis 80 °C | |
UN110PA | |
560 mm | |
480 mm | |
400 mm | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
108 l | |
Edelstahl | |
745 mm | |
864 mm | |
584 mm | |
74 kg | |
2,8/2,2 kW |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Heating-Ovens
DateigrößeVersion: 5.1 MB
Technical Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Paraffin-Ofen mit TwinDISPLAY > 108L; Anzahl der Gitter: 5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur