Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologisches Pepton, 500 g
Das Oxoid Pepton, bakteriologisch ist für den Einsatz bei Bedarf an qualitativ hochwertigem bakteriologischem Pepton bestimmt.
Marke:  Thermo Scientific™ LP0037B
158.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10404013
  • 277.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Oxoid Pepton, bakteriologisch ist für den Einsatz bei Bedarf an qualitativ hochwertigem bakteriologischem Pepton bestimmt.
Ein nährstoffreiches Allzweck-Pepton, das speziell für die Verwendung mit anderen raffinierten Kulturmedienbestandteilen vorbereitet wurde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pepton, bakteriologisch
Pulver
Pepton
500 g
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologisches Pepton, 500 g > Peptonisiert, bakteriologisch; 500 g