Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, PVDF, normale Größe
GREENER_CHOICE
Zur Übertragung von Proteinen mit dem iBlot Gel-Transfergerät
Marke:  Invitrogen™ IB401002
219.45 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11524906
  • 248.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Eine Box mit iBlot Transferstapel, enthaltend 10 Stapel
Beschreibung
Beschreibung
Die iBlot Transferstapel werden verwendet, um Proteine mit dem iBlot Gel-Transfergerät zu übertragen. Die iBlot Transferstapel sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und in drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: iBlotGel-Transferstapel verfügen über integrierte PVDF- oder Nitrozellulose-Transfermembranen für Dry-Blotting von Proteinen, iBlot DNA-Transferstapel verfügen über eine integrierte Nylon-Transfermembran für Dry-Blotting von DNA und iBlot Western Detektionsstapel werden verwendet, um den Western Nachweis auf zuvor geblotteten Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen durchzuführen. Jeder iBlot Transferstapel verfügt über eine Kupferelektrode und entsprechende Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen und DNA.
PVDF-Membran
  • Porengröße 0,2 μm , geringe Fluoreszenz
  • Besitzt höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
  • Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
  • Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
  • Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
  • Proteinbindungskapazität: 240 μg/cm2
Größen von Transferstapeln
  • Die normale Größe (13 x 8,3cm) wird für alle Novex Midi-Gel-Typen (oder gleichwertig) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
  • Die Mini-Größe (8 x 8cm) wird für alle Novex Mini-Gele (oder gleichwertig) verwendet.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 cm
10 sets
PVDF
10 Transferstapel-Sets in 1 Box. Bei Raumtemperatur lagern.
Mini, 8 x 8 cm
10 Blots
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
Raumtemperatur
iBlot™
Nachhaltige Entsorgung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerPM161224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB401002
ChargennummerPM050125-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB401002
ChargennummerPM211024-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB401002
ChargennummerPM221224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB401002
ChargennummerPM180422-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberIB401002
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, PVDF, normale Größe > Mini, 10 Sets
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.