Learn More
Invitrogen™ 10X Bolt™ Probenreduktionsmittel
Artikelnummer. p-4931808
Click to view available options
Menge:
250 μl
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13296499
Marke: Invitrogen™ B0009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
500 mM Dithiothreitol (DTT)
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
  • Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele, die zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden
  • Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert
  • Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist
  • Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Die Gele werden in vier Geltypen und verschiedenen Well-Formaten geliefert
  • Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini-Gel-Tank erforderlich
  • Die Laufzeiten variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers
  • Bei 2  °C bis 8 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Proben-Reduktionsmittel (10X) enthält 500 mmol Dithiothreitol (DTT).
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Konzentration 10X, 500 mmol
Zur Verwendung mit (Geräte) Bolt
Produkttyp Probenreduzierungsmittel
Form Flüssig
Zusammensetzung 500 mmol Dithiothreitol (DTT)
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Produktlinie Bolt
Menge 10 mL
Reagenztyp Reduktionsmittel
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.