Learn More
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule
SGE BP624 GC-Kapillarsäulen – eine polare Phase für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Substanzen
Marke: Trajan™ 054835
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polare Phase
- EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen
Spezifikation
230/240 °C | |
0,53 mm | |
3 μm | |
Hochpolar |
BP624 GC-Kapillarsäule | |
0°bis 240 °C | |
50 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule > Filmdicke: 3 μm Innendurchmesser: 0.53 mm; Länge: 50 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur