Learn More
Monarch Nova-Strobe DBX Deluxe Stroboskop-Kit
Diese Nova-Strobe DBX Deluxe Stroboskope verfügen über einen Pistolengriff mit Verriegelungshebel und Gewindebuchse für eine erweiterte, freihändige Stativbefestigung.Hohe Blitzenergie ermöglicht Messungen in hellen Bereichen.Wählen Sie je nach Anwendung Standard- oder Phasenverschiebemodelle aus.
Marke: Monarch 87701-22
Beschreibung
- Phasenverschiebbares Stroboskop
- Akkuladegerät/Netzteil für Dauerbetrieb
- Die Gewindebuchse ermöglicht die freihändige Montage des Stativs
- Standard- oder Phasenverschiebemodelle, je nach Anwendung
- Sehen Sie sich verschiedene Teile beweglicher Maschinen an
- Hohe Auflösung und Genauigkeit
- Speichern und Abrufen von neun Einstellungen für die volle Blitzfrequenz
- NIST-rückführbarer Kalibrierbericht enthalten
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Typische Akkulaufzeit von zwei Stunden
Spezifikation
0,002 % der Einstellung oder ±1 Isd | |
Blitzfarbe 6.500 K White Xenon | |
228 mm | |
95 mm | |
Blitzbereich 30 fpm (min.), 50.000 fpm (max.) |
Normalerweise 2 Stunden bei 1.800 fpm | |
Phasenverschiebbares Stroboskop | |
1,8 m langes Netzkabel, NIST-rückführbarer Kalibrierbericht vom Hersteller, Akkuladegerät/Netzteil, Ersatzlampe, Tragetasche | |
6-stelliges numerisches, 5-stelliges alphanumerisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
8 bis 20 μs, 3,3 V DC TTL-Ausgang |