Learn More
MP Biomedicals™ BioPulverisierer™ System II
Enthält10 x 2ml-Röhrchen von jedem speziellen Lysematrix-Typ (F, G, H, I und J)
Marke:  MP Biomedicals™ 116850200
265.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11412410
  • 348.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet:
  • Matrix F: Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxidkristalle; Siliziumkarbid, Hemiedrische Kristalle
  • Matrix G: Siliziumkarbid, Hemiedrische Kristalle; Glas-Beads, sphärisch
  • Matrix H: Glas-Beads, sphärisch; Gelbe Zirkoniumoxid-Beads, sphärisch
  • Matrix I: Gelbe Zirkoniumoxid-Beads, sphärisch; 4 mm-Keramik-Bead, sphärisch
  • Matrix J: Gelbe Zirkoniumoxid-Beads, sphärisch; Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxidkristalle
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem “Probenehmer” können Sie die Homogenisierungsbedingungen und -protokolle für sehr schwierige, ungewöhnliche oder mehrere Proben optimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
50 Röhrchen
Für alle Probentypen geeignet
Name des Produkts
MP Biomedicals™ BioPulverisierer™ System II > 50 Röhrchen
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.