Learn More
Thermo Scientific™ TH-641 Ausschwingrotor-Paket
Mit dem TH-641 Ausschwingrotor-Paket verarbeiten Sie Proben effizient.
Marke: Thermo Scientific™ 54295
22116.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ TH-641 Ausschwingrotor-Paket verarbeiten Sie Proben effizient.
Bestellinformationen:Ultracrimp/Clearcrimp Verschlusswerkzeuge (03920), Crimp Messsystem Ersatz (03919), zusätzliche Stopfen und Verschlüsse (03045), Demontagewerkzeug für Röhrchen (12826), Röhrchenhalter (zwei) (03726) sind separat zu bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Zentrifuge der Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Serie
Empfohlen für:
Rate-Zonal-Isolierung von RNA und subzellulärer Partikel
Spezifikation
TH-641 Ausschwingrotor-Paket | |
Ausschwingrotor | |
287.660 × g | |
153,2 mm | |
114 | |
14 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
211.333 × g |
Titan | |
6 x 13,2 ml | |
41.000 U/min | |
71,9 mm | |
89 mm | |
12,3 lb. (5,6 kg) | |
90° | |
135.005 × g |