Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ BioRobotix™ Spitzen (nicht steril) für Beckman™ Liquid Handling-Systeme
Zuverlässigeres automatisiertes Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK) für automatisiert Liquid-Handling-Systeme
Marke: Thermo Scientific™ 919-252
826.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
BioRobotix Spitzen von Molecular BioProducts für Liquid Handling-Systeme von Beckman sind in Low-Retention-Ausführung mit geringer Retention für kritische Proben erhältlich.
Diese Spitzen sind außerdem in extra lang erhältlich, um das Volumen zu vergrößern und den Boden von Deepwell-Platten zu erreichen. Jede Pipettenspitzencharge wird gemäß eines 15-Punkte-Qualitätskontrollprogramms auf der Workstation getestet, für die die Spitzen vorgesehen sind. Außerdem zeichnen sich die Spitzen durch einen niedrigen prozentualen Variationskoeffizienten aus (%VK). Die Pipettenspitzen, Racks und Deckel reduzieren die statische Aufladung und ermöglichen so ein jederzeit gerades Aufnehmen und perfektes Abwerfen der Spitzen.
Eigenschaften:
- Mit geringer Retention und extralang erhältlich
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96 384- und 1.536-Deepwell™-Mikrotiterplatten
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
250 μl | |
Unsteril | |
Leitfähig | |
Beckman |
Ungefiltert | |
Racks | |
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 | |
Zertifizierte Qualität |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.