Learn More
Macherey-Nagel™ Lipodex™ D GC-Kapillarsäule
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ D Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit sieben β-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese lipophile Phase mit langen nicht polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
Marke:  Macherey-Nagel™ 723366.25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10127540
  • 1375.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Beschreibung
Beschreibung
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
  • Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sieben β-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
  • Heptakis-(2,6-Di-O-Pentyl-3-O-Acetyl)-β-Cyclodextrin
  • Liganden: R2=R6=Pentyl, R3=Acetyl; n=2
  • Empfohlen für Amine (TFA), Aminole (TFA), Trans-Cycloalkan-1,2-Diole, Trans-Cycloalkan-1,3-Diole (TFA), β-Aminosäureester
Spezifikation
Spezifikation
Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C
GC Kapillarsäule
Lipodex™ D
25 m
Unpolar
0,4 mm
0,25 mm
GC-Enantiomertrennung
Lipodex™ D
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Lipodex™ D GC-Kapillarsäule > Länge: 25 m