Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril
Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Der Fisherbrand™ Unsterile PTFE-Spritzenfilter verfügt über eine hydrophobe PTFE-Membran zur Filterung organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Erhältlich mit zwei Membrandurchmessern (13 und 25 mm) und zwei Porengrößen (0,2 und 0,45 μm).
73.25 € - 113.52 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material (Membran) | PTFE |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für ein breites Spektrum an Anwendungen |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15161499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm | 13 mm |
113.52 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15141499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm | 25 mm |
75.59 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15171499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm | 13 mm |
110.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15151499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm | 25 mm |
73.25 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Ideal für die Filtration von Lösungsmitteln
- Hoher Probendurchsatz und geringe Proteinbindung
- Chemikalienbeständige hydrophobe PTFE-Membran
- Robustes Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
Nicht steril | |
Polypropylen |
PTFE | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
Spritzenfilter |