Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril
Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Der Fisherbrand™ Unsterile PTFE-Spritzenfilter verfügt über eine hydrophobe PTFE-Membran zur Filterung organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Erhältlich mit zwei Membrandurchmessern (13 und 25 mm) und zwei Porengrößen (0,2 und 0,45 μm).
Marke: Fisherbrand™
42.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
- Ideal zur Reinigung von Lösungsmitteln/wässrigen Lösungen
- Hoher Probendurchsatz und niedrige Proteinbindung
- Chemikalienresistente hydrophob PTFE-Membran
- Widerstandsfähiges Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
50/Packung | |
Spritzenfilter |
PTFE | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
25 mm |