Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril
Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Der Fisherbrand™ Unsterile PTFE-Spritzenfilter verfügt über eine hydrophobe PTFE-Membran zur Filterung organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Erhältlich mit zwei Membrandurchmessern (13 und 25 mm) und zwei Porengrößen (0,2 und 0,45 μm).
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13320kg
Beschreibung
- Ideal für die Filtration von Lösungsmitteln
- Hoher Probendurchsatz und geringe Proteinbindung
- Chemikalienbeständige hydrophobe PTFE-Membran
- Robustes Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
100/Packung | |
Spritzenfilter |
PTFE | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
13 mm |