Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
Marke: Thermo Scientific™ 840-340200
14801.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis-Spektrophotometer-Serie vereint zuverlässige, vielseitige Hardware, eine breite Palette an Zubehör mit einfach zu bedienender, leicht zu erlernender Thermo Scientific Insight Pro Software für routinemäßige, komplexe Forschung und fortschrittliche Anwendungen, einschließlich der aktuellen Konformität.
- Einfacher Arbeitsablauf von der Probe bis zum Abschlussbericht mithilfe der intuitiven INSIGHT Pro Software, die Sie bei jedem Schritt unterstützt..
- Dank umfassender Softwarewerkzeuge für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Berichterstellung erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie für quantitative Analysen, Messungen und Kinetikanwendungen benötigen.
- Passen Sie selbst komplexe Methoden mithilfe von arbeitsablauforientierten Anwendungsmodulen einfach an.
- Sorgen Sie für Datensicherheit mit optionalen INSIGHT Security Softwarewerkzeugen, die Sie bei der Einhaltung der aktuellen Vorschriften nach 21 CFR, Teil 11, in Ihrem pharmazeutischen Labor unterstützen.
Mehr Produktivität durch Flexibilität bei der Probenahme
- Beschleunigen Sie Ihre Analysen mit dem Thermo Scientific™ Smart Accessories mit Snap-In-Design für mehr Komfort und Konsistenz.
- Keine manuelle Einrichtung dank automatischer Erkennung und Softwareintegration von Zubehör für Ansaugmodule, Küvettenwechsler und automatische Probenehmer.
- Nutzen Sie die Vorteile des breiten Strahlabstandes und des großen Probenraums des Evolution Pro UV-Vis Spektralphotometers, die Flexibilität für einzigartiges Zubehör und erweiterte Anwendungen bieten.
Regulierte/qualitätskontrollierte Umgebungen:
Wenn Sie das Evolution Pro UV-Vis Spektralphotometer in einem regulierten Umfeld oder in einer Umgebung mit Qualitätskontrolle betreiben, bieten wir eine große Auswahl an konformen Produkten und Dienstleistungen an, um die Implementierungszeit zu verkürzen und die Systemleistung zu gewährleisten.
Evolution Pro Pharma Value Bundles umfassen:
Evolution Pro Spektrometer
INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierformat
Qualifizierungs-Filterkit für UV-Vis
Evolution Pro USP/EP Standards Pharma Bundles umfassen:
Evolution Pro Spektrometer
INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierformat
USP und EP UV Standards Set
USP und EP Visible Standards Set
Bestellinformationen für Zubehör:
Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.Weiteres Zubehör umfasst Küvettenwechsler, Küvetten- und Testhalter, Kalibrierungskarussells, Sipper, faseroptische Sonden, Zubehör zum Messen kleiner Proben und Zubehör für Reflektion und schnelles Mischen.
Spezifikation
±0,001 A (200 bis 800 nm), 2,0 nm SBW, geglättet | |
Doppelte Silizium-Photodioden | |
Evolution Pro | |
UV-Vis Spektralphotometer | |
< 0,0005 A&fraslh, 500 nm, 2,0 nm SBW, 2 Stunden Aufwärmzeit | |
Akademische Einrichtungen, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Umweltchemikalien, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle in der Industrie, Materialwissenschaften, Pharmazeutika | |
0A: < 0,00018 A 1A: < 0,00022 A 2A: < 0,00050 A 500 nm, 2,0 nm SBW, RMS |
|
Wellenlängengenauigkeit: ±0,3 nm 190 – 900 nm Wellenlänge Wiederholbarkeit: SD 10 Mess. <0,1 nm Absorptionsgenauigkeit: <±0,010 A bei 1 A, <±0,010 A bei 2 A Absorptionswiederholbarkeit: ±0,0025 A bei 1 A Streulicht: 198 nm mit KCl > 2 |
|
±6 A | |
1 A: ±0,0025 A | |
Variabel, bis zu 6.000 nm/min | |
3 Jahre Austauschgarantie für Ausgangskomponenten | |
10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm |
Evolution Pro UV-Vis-Spektralphotometer | |
Xenon-Blitz | |
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm | |
190 bis 1100 nm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
> 5 Jahre oder länger, wenn kein Live&moins ;Signal verwendet wird | |
Ebert modifiziert Doppelstrahl mit Proben- und Referenzküvetten/Zubehörpositionen |
|
1 A: ±0,004 A,2 A: ±0,004 A, 3 A ±0,006 A, gemessen bei 440 nm unter Verwendung von neutralen Dichtefiltern auf NIST&moins ;Basis | |
>4 A | |
Absorption, % Durchlassgrad, % Reflexion, Kubelka-Munk, Log(1/R), Log(Abs), ABS × Faktor, Intensität, 1. bis 4. Ableitung | |
KCl, 198 nm: ≤ 0,4 % T NaI, 220 nm: ≤ 0,032 % T NaNO2, 340 nm: < 0,01 %T |
|
±0,20 nm (546,07 nm Hg Emissionslinie), ±0,30 nm, 190 bis 900 nm | |
Standardabweichung von <0,05 nm in 10 Messungen |