Learn More
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Nicht lösbare Azpack™ Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Marke: Azpack™ 11318093
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.- Material – Nylon
- Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Kabelbinder | |
Durchsichtig | |
3,6 mm | |
13 kg | |
UL94 Klasse V2 |
Nylon | |
140 mm | |
140 x 3,6 mm | |
100/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm > Abmessungen: 140 l x 3,6 mm B, durchsichtig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur