Learn More
Schmidlin™ NM Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
17088.85 € - 27026.88 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) | 58 cm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 49 cm |
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35°C |
Auslassdruck | 11 bar |
Breite (angloamerikanisch) | 55 in. |
Produktcode | Marke | Flussrate | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17728889
|
Schmidlin™
DB-FTNM100-EU |
100 mL/min. | 90 W |
17088.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17748889
|
Schmidlin™
DB-FTNM250-EU |
250 mL/min. | 140 W |
18868.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17758889
|
Schmidlin™
DB-FTNM500-EU |
500 mL/min. | 150 W |
23426.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17738889
|
Schmidlin™
DB-FTNM1000-EU |
1000 mL/min. | 400 W |
27026.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Increase efficiency and improve performance
- On-demand supply 24/7
- Zero air <0.1 ppm
- THC Pressure: 11 barg (160 psig)
- Permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC and GC/MS applications
Spezifikation
58 cm | |
35°C | |
55 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.99996% |
49 cm | |
11 bar | |
140 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |