Learn More
Schmidlin™ NM Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
Marke:  Schmidlin™ DB-FTNM1000-EU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17738889
  • 27026.88 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC and GC/MS applications
Spezifikation
Spezifikation
58 cm
49 cm
11 bar
140 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
400 W
1000 mL/min.
35°C
55 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.99996%