Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Leistungsmerkmale:
Hochwertig – Reine 100%ige Nitrozellulosemembranen mit großer Oberfläche und ausgezeichneter Gleichförmigkeit
Auswahl – Erhältlich in Porengrößen von 0,2 und 0,45 μm Nitrozellulosesorten für Peptid- und Proteinanwendungen
Praktisch – Mehrere Größen von vorgeschnittenen Blättern und eine kostengünstige Rolle zum Schneiden auf beliebige Abmessungen
Hohe Bindungsaffinität – Ausgezeichnete Proteinbindung, blockiert leicht und erzeugt einen sehr niedrigen Hintergrund beim Chemolumineszenz-Western Blotting
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Breite (metrisch) | 8 cm |
| Beschreibung | Pierce Nitrozellulose-Membran, 0.45 um, 8 cm x 8 m |
| Bindungsvermögen | ∼45–60 μg/cm2 of BSA |
| Menge | 15 Blatt |
| Format | Blatt |
| Material | Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie die Membranen flach bei Umgebungstemperatur, fern von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. Die Membranen keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Sonnenlicht kann dazu führen, dass die Nitrozellulose trocknet und spröde wird. Hinweis: Nitrozellulose-Membranfilter sind leicht entzündlich. Von Wärmequellen und offenem Feuer fernhalten. Der Flammpunkt liegt bei ca. 2 °C. Die Membranen können mit Dampf autoklavierbar bei 121 °°C sterilisiert werden. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Show More |
Safety and Handling
- NITROCELLULOSE MEMBRANE, 0.45U
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose