Learn More
Neodym-Ingot, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11300699
Neodym-Ingot, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300699
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11300699
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000214.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Mineralöl verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-00-8
Summenformel Nd
Molekulargewicht (g/mol) 144.24
MDL-Nummer MFCD00011130
InChI-Schlüssel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-Name Neodym
SMILES [Nd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium ingot
Farbe Grau-Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.1%
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW16F009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog Number000214.14,000214.22
ChargennummerU06K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number000214.14,000214.22
ChargennummerS18K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number000214.14,000214.22
ChargennummerQ04K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number000214.14,000214.22
ChargennummerX25J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number000214.14,000214.22
Name des Produkts
Neodym-Ingot, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >