Learn More
Neodym-Pulver, -40 Mesh, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium powder |
Farbe | Grau bis silberfarben |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −40 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Ampulle |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T14I004 | Analysenzertifikat | 08/08/2022 | 044181.14,044182.14 |
U10H028 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044181.14,044182.14 |
C16R031 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044181.14,044182.14 |
D25Q35 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044181.14,044182.14 |
Q25F017 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044181.14,044182.14 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Neodymium powder, -40 mesh, 99.8% (REO)
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P407-Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.
- P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Neodymium
Name des Produkts
Neodym-Pulver, -40 Mesh, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur