Learn More
Neodym-Pulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472557
Neodym-Pulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472557
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 15472557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045914.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-00-8
Summenformel Nd
Molekulargewicht (g/mol) 144.24
MDL-Nummer MFCD00011130
InChI-Schlüssel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-Name Neodym
SMILES [Nd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium powder
Farbe Grau bis silberfarben
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1383
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT30K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number045914.14
ChargennummerQ03K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number045914.14
ChargennummerY14J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number045914.14
ChargennummerN28J055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number045914.14
ChargennummerW14H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045914.14
Name des Produkts
Neodym-Pulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >