Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB099/2H
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11587642
  • 39.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Laborzwecke.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
Je 1
99mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
54mm
Rot
109mm
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:99mm; oberer Durchmesser:109mm