Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Beschreibung
- Aus Naturgummi
- Rot
- Mit einem Loch
Spezifikation
5mm | |
46/55 IRHD | |
Je 1 | |
75mm | |
Naturkautschuk |
Zur Verwendung im Labor | |
54mm | |
Rot | |
85mm | |
Stopfen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:75mm; oberer Durchmesser:85mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur