Learn More
Memmert™ Inkubator, freie Konvektion, mit TwinDisplay und Touchscreen
Temperaturbereich: 5 °C bis 80 °C
Marke: Memmert™ IN260plus
Beschreibung
Eine Reihe von Laborinkubatoren, ideal für alle Anwendungen, die Temperaturen bis zu +80 °C erfordern, einschließlich entscheidender Inkubationen bei +37 °C. Fein abgestimmte Steuerungstechnik sorgt dafür, dass wichtige Temperaturüberhöhungen vollständig eliminiert und wertvolle Lasten besonders schonend aufgewärmt werden. Zur Gewährleistung einer optimalen Luftzirkulation in der Inkubatorkammer auch bei voller Beladung sind beide Modelltypen SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit einem regelbaren Luftventilator erhältlich. Obwohl die einzigartigen Eigenschaften der Rundum-Oberflächenheizung optimal auf natürliche Konvektion und Zwangsumwälzung abgestimmt sind, kann der Ventilator für empfindliche Proben und für Proben, die keiner Luftturbulenz ausgesetzt sein dürfen, dennoch vollständig abgeschaltet werden.- Designs profitieren von 65 Jahren permanenter Entwicklungsarbeit und umfangreichen Rückmeldungen aus der Praxis
- Temperaturbereich bis zu +80 °C
- Acht Modellgrößen von 30 bis 750 l
- Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Natürliche Konvektion oder Zwangszirkulatioin N/F
- Doppeltür (innen Glas, außen Edelstahl) für klare Sicht ohne Temperaturverlust
- Aktivierung der Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
- Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig vom Kammervolumen und der Beladung
- Umfangreiche Optionen zur Programmierung und Dokumentation über Schnittstellen, einen integrierten Datenlogger und die AtmoCONTROL Software
- Drei Jahre Garantie auf Geräte, Verschleißteile ausgenommen
- Die Temperaturen aller Inkubatoren werden laut DIN 12880: 2007-05
- Jeder Inkubator wurde auf Sicherheit geprüft und trägt die CE-Kennzeichnung
Spezifikation
CE | |
Brutschrank | |
Acero inoxidable | |
5 °C bis 80 °C | |
TFT Farbe | |
9 | |
Pt 100 | |
684 x 824 x 1183 mm | |
824 mm | |
1183 mm | |
500 mm | |
110 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung | |
256 L | |
Edelstahl | |
Standard-Inkubator | |
IN260PLUS | |
0.1°K | |
500 x 640 x 800 mm | |
684 mm | |
640 mm | |
800 mm | |
161 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
1,1/1,7 kW |