Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen
Für molekularbiologische Anwendungen im Nanoliter-Bereich, wie PCR
37.35 € - 55.80 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 1,45 in. |
Länge (metrisch) | 3,7 cm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15154897
![]() |
BRAND™
732102 |
0,1 bis 20 μl | Spitzennachfülleinheit, 10 Platten mit je 96 Stück |
52.65 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15174907
![]() |
BRAND™
732202 |
0.5 bis 10 μl | TipBox, fünf Boxen mit je 96 Stück |
55.80 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15194887
|
BRAND™
732022 |
0,1 bis 20 μl | Großpackung |
37.35 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Geeignet für Pipetten mit standardmäßigen Ultra-Mikro- oder “Kristall”-Spitzen für ein Volumen von bis zu 20 μl
- Mit einem Kapillaranstieg, der bei Volumen bis 0.1 μl sogar mit bloßem Auge sichtbar ist
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP.
- Geeignet für Pipetten BRAND sub-micro Transferpette S (Kat. Nr. 03-837-317)
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellformaten
- Die Spitzen sind farblos. Das graue Spitzentablett erleichtert die Identifizierung
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für minimale Retention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3,7 cm | |
Nano-cap |
Farblos | |
1,45 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen