Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen
Für molekularbiologische Anwendungen im Nanoliter-Bereich, wie PCR
Marke: BRAND™ 732202
44.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Geeignet für Pipetten mit standardmäßigen Ultra-Mikro- oder “Kristall”-Spitzen für ein Volumen von bis zu 20 μl
- Mit einem Kapillaranstieg, der bei Volumen bis 0.1 μl sogar mit bloßem Auge sichtbar ist
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP.
- Geeignet für Pipetten BRAND sub-micro Transferpette S (Kat. Nr. 03-837-317)
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellformaten
- Die Spitzen sind farblos. Das graue Spitzentablett erleichtert die Identifizierung
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für minimale Retention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
0.5 bis 10 μl | |
Unsteril | |
Grau | |
1,45 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Racks | |
TipBox, fünf Boxen mit je 96 Stück | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Farblos | |
Autoklavierbar | |
3.7 cm | |
Hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen, schnelles Ablesen des Volumens | |
Standard | |
5 x 96/Box | |
Brand Sub-Micro Transferpette S Pipette | |
Nano-cap | |
2, 10 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen > Auf Gestell, TipBox, fünf Boxen mit 96 Stück
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur