Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 15194887 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 20 μl
0.5 bis 10 μl
Verpackung:
Großpackung
Spitzennachfülleinheit, 10 Platten mit je 96 Stück
TipBox, fünf Boxen mit je 96 Stück
Menge:
10 x 1000/Bag
10 x 96/Rack
5 x 96/Box
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15194887
Marke: BRAND™ 732022
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für molekularbiologische Anwendungen im Nanoliter-Bereich, wie PCR
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Nicht steril
  • Geeignet für Pipetten mit standardmäßigen Ultra-Mikro- oder “Kristall”-Spitzen für ein Volumen von bis zu 20 μl
  • Mit einem Kapillaranstieg, der bei Volumen bis 0.1 μl sogar mit bloßem Auge sichtbar ist
  • Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP.
  • Geeignet für Pipetten BRAND sub-micro Transferpette S (Kat. Nr. 03-837-317)
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
  • Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellformaten
  • Die Spitzen sind farblos. Das graue Spitzentablett erleichtert die Identifizierung
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
  • Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für minimale Retention
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
  • Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 bis 20 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,45 in.
Länge (metrisch) 3,7 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für molekularbiologische PCR-Anwendungen im Nanoliterbereich
Format Bulk
Spitzenform Standard
Verpackung Großpackung
Menge 10 x 1000/Bag
Produkttyp Micropipette Tips
Einwegprodukt Limited-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Skala Yes
Produktlinie Nano-cap
Material Polypropylen
Graduierungen 2, 10 μL