Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserqualitätsmembran
Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die Prüfung der Wasserqualität zugelassen.
109.00 € - 319.00 €
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10254161
![]() |
Thermo Scientific™
DS0210-4020 |
0,2 μm | 47 mm | Celluloseacetat | Weiß |
232.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10460913
![]() |
Thermo Scientific™
DS0210-4045 |
0,45 μm | 47 mm | Celluloseacetat | Weiß |
165.64 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10112211
![]() |
Thermo Scientific™
DS0205-4045 |
0,45 μm | 47 mm | Cellulosenitrat | Weiß |
149.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10254211
![]() |
Thermo Scientific™
DS0281-9000 |
90 mm | Glasfaser |
161.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10596922
![]() |
Thermo Scientific™
DS0281-5000 |
50 mm | Glasfaser |
109.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10244211
![]() |
Thermo Scientific™
DS0281-7500 |
75 mm | Glasfaser |
135.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10525981
![]() |
Thermo Scientific™
DS0215-4020 |
0,2 μm | 47 mm | Nylon | Weiß |
287.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10147451
![]() |
Thermo Scientific™
DS0215-4045 |
0,45 μm | 47 mm | Nylon | Weiß |
319.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verlassen Sie sich auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- und Vorfilterscheiben, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Laborfiltration zu erfüllen. Die Filterscheiben werden sowohl in Verbindung mit der einmaligen Verwendung als auch mit wiederverwendbaren Hardware- und Filterhaltern eingesetzt und bieten Ihnen Flexibilität und Wahlfreiheit für viele Anwendungen. Sterile Filterscheiben sind in Materialien erhältlich, die aus Nylon, Cellulosenitrat, Celluloseacetat und Glasfasermembranen bestehen.
- Sterile Membranscheiben sind für mikrobielle QS/QK-Tests optimiert und bieten die höchsten Wiederherstellungsraten
- Weiße und schwarze Membranen für eine gute Sichtbarkeit von Kolonien
- Die Membranen mit Gitternetz werden zur einfachen Zählung von Kolonien mit ungiftiger Tinte bedruckt
Zertifizierungen
Erfüllt die EPA- und APHA-Normen für Wasserqualitätsanalysen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.