Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserqualitätsmembran
Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die Prüfung der Wasserqualität zugelassen.
Marke: Thermo Scientific™ DS0205-4045
73.28 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verlassen Sie sich auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- und Vorfilterscheiben, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Laborfiltration zu erfüllen. Die Filterscheiben werden sowohl in Verbindung mit der einmaligen Verwendung als auch mit wiederverwendbaren Hardware- und Filterhaltern eingesetzt und bieten Ihnen Flexibilität und Wahlfreiheit für viele Anwendungen. Sterile Filterscheiben sind in Materialien erhältlich, die aus Nylon, Cellulosenitrat, Celluloseacetat und Glasfasermembranen bestehen.
- Sterile Membranscheiben sind für mikrobielle QS/QK-Tests optimiert und bieten die höchsten Wiederherstellungsraten
- Weiße und schwarze Membranen für eine gute Sichtbarkeit von Kolonien
- Die Membranen mit Gitternetz werden zur einfachen Zählung von Kolonien mit ungiftiger Tinte bedruckt
Zertifizierungen
Erfüllt die EPA- und APHA-Normen für Wasserqualitätsanalysen
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
1,85 in. |
Cellulosenitrat | |
Membranfilter | |
47 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.