Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserqualitätsmembran
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10460913
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Material:
Celluloseacetat
Cellulosenitrat
Glasfaser
Nylon
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10460913
Marke: Thermo Scientific™ DS02104045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die Prüfung der Wasserqualität zugelassen.
Verlassen Sie sich auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- und Vorfilterscheiben, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Laborfiltration zu erfüllen. Die Filterscheiben werden sowohl in Verbindung mit der einmaligen Verwendung als auch mit wiederverwendbaren Hardware- und Filterhaltern eingesetzt und bieten Ihnen Flexibilität und Wahlfreiheit für viele Anwendungen. Sterile Filterscheiben sind in Materialien erhältlich, die aus Nylon, Cellulosenitrat, Celluloseacetat und Glasfasermembranen bestehen.
  • Sterile Membranscheiben sind für mikrobielle QS/QK-Tests optimiert und bieten die höchsten Wiederherstellungsraten
  • Weiße und schwarze Membranen für eine gute Sichtbarkeit von Kolonien
  • Die Membranen mit Gitternetz werden zur einfachen Zählung von Kolonien mit ungiftiger Tinte bedruckt
Zertifizierungen
Erfüllt die EPA- und APHA-Normen für Wasserqualitätsanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Filtertyp Membranfilter
Material Celluloseacetat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 100
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.