Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt Artikelnummer.: 10292473
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10292473
125 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
650 mL
1 l
Artikelnummer. 10292473
Marke: Thermo Scientific™ 3420440125
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene Viereckige Medienflaschen aus PET sind steril, leicht und bruchsicher.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene Medienflaschen aus PET sind steril, leicht und bruchsicher.Sie sind für den Einsatz in Abfüllanlagen ausgelegt.Verschlüsse sind separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Sterile Flaschen mit permanenter Graduierung und eingearbeitetem Schrumpfring am Flaschenhals
  • Nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch und pyrogenfrei
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von
    10-6
    Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level, SAL-Wert)
  • Aus Materialien hergestellt, die garantiert frei von tierischen Komponenten sind
  • Die Verschlüsse für diese Flaschen müssen separat bestellt werden (Bestellnr. 342151-0384)
Hinweis:
Jede Charge wird zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit† getestet. Für den Lufttransport geeignet. †Der Begriff „auslaufsicher“ gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen von 100 mm und größer, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,04 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PET
Anzahl pro Karton 96
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Erfüllen die aktuellen biologischen Teststandards, einschließlich USP Klasse VI, USP 661.1.
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 104 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,09 in.
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1291945 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number342044-0125
Chargennummer1295942 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number342044-0125
Chargennummer1332735 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342044-0125
Chargennummer1332737 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342044-0125
Chargennummer1283024 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342044-0125
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt >