Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflaschen mit Schlauchanschluss am Boden, 10 l
Beschreibung
Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Ballonflaschen mit Bodenstutzen können Sie einen noch umfassenderen Ablauf erzielen. Für Festigkeit und Zuverlässigkeit ist der Ablaufstutzen in einem Stück mit der Ballonflasche geformt und befindet sich in der Nähe des Flaschenbodens, um Totraum zu vermeiden und einen vollständigeren Ablauf zu ermöglichen. Ideal für destilliertes Wasser und Kulturmedien. Nalgene Polypropylen-Ballonflaschen können vor der Wiederbefüllung autoklaviert werden, um Bakterienwachstum in gelagerten sterilen Lösungen zu vermeiden. Gefertigt nur aus hochwertigen laborgeeigneten Kunststoffen für gering auslaug- und extrahierbare Substanzen.
- In der Flasche geformte Bodenöffnung
- Eingeformter Griff für den einfachen Transport der Behälter
- Eingeformte Skalen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
- Hals passend für Gummistopfen Nr. 13.5
- Autoklavierbar/mit Skala/auslaufsicher† bei Verwendung mit den mitgelieferten Nalgene Verschlüssen
- Ballonflasche und Karton sind vielerorts recycelbar
- Hergestellt aus ungiftigen Materialien
Bestellinformationen:
Beide Größen sind für 0,5 Zoll geeignet Innendurchmesser (1,3 cm) Schlauch – nicht im Lieferumfang enthalten
Im Lieferumfang enthalten:
Schraubverschluss aus weißem Polypropylen mit TPE-Dichtung
Hinweis:
Zum Anschluss von Schläuchen sollte eine Schlauchklemme verwendet werden, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
Robuste Nalgene Ballonflaschen aus Polypropylen (PP) und Polypropylen-Copolymer (PPCO) sind für eine lange Einsatzzeit unter typischen Laborbedingungen ausgelegt. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie gelegentlich ausgemustert und schließlich ersetzt werden. Diese Ballonflaschen und ihre Verpackung sind vielerorts recyclebar. Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Ballonflaschen verpackt sind. Waschen und recyceln Sie diese Nalgene Ballonflaschen aus PP und PPCO nach Ablauf der Nutzungsdauer.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 83B |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Autoklavierbare Ballonflasche mit Schlauchanschluss unten |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 64 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 245 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit destilliertem Wasser und Kulturmedien. |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Posters
Product Information
Product Information
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1301958 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2301-0020 |
1414872 | Konformitätsbescheinigung | 04/10/2024 | 2301-0020 |
1399802 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 2301-0020 |
1380073 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2023 | 2301-0020 |
1360057 | Konformitätsbescheinigung | 07/06/2022 | 2301-0020 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt; b) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang standhalten, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.