Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
250mL
2L
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Musterflaschen werden zur Probenaufbewahrung im Rahmen der Qualitätssicherung hochwertiger Pharmazeutika verwendet.
Die kleinen Flaschen werden aus demselben Material wie die größeren Ballonflaschen hergestellt, benötigen jedoch weniger der teuren Reagenzien zur Durchführung von Validierungstests.
- Hergestellt aus haltbarem Polycarbonat
- Zur bequemen Materialkompatibilitätsvalidierung Autoklavierbar Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 64 Unzen |
Kapazität (metrisch) | 2L |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53Bmm |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 42mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 123mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchführen von Validierungstests |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 296mm |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1404393 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2024 | DS2127-2000 |
1377545 | Konformitätsbescheinigung | 09/01/2023 | DS2127-2000 |
1304959 | Konformitätsbescheinigung | 05/02/2021 | DS2127-2000 |
1270714 | Konformitätsbescheinigung | 20/11/2019 | DS2127-2000 |
1247143 | Konformitätsbescheinigung | 16/01/2019 | DS2127-2000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur