Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messbecher mit Henkel (PMP)
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP graduierten Bechern mit Griff Resistenz gegen Säuren, Basen, aliphatische Alkohole, Aldehyde und Ester. Diese Bechen haben rechteckige Griffe zum einfachen Tragen und Ausgießen und können langandauernde hohe Temperaturen aushalten.
- Hält einer kontinuierlichen Temperaturbelastung von bis zu 150 °C stand und zwischenzeitlichen Temperaturen bis 175 °C (347 °F)
- Mikrowellendurchlässig
- Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
- Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
- Robuster, eingearbeiteter rechteckiger Henkel ermöglicht einfache, sichere Handhabung und Ausgießen
- Autoklavierbar/transparent/mit Skala
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Farbe | Klar |
Beschreibung | Becher mit Griff, graduiert, PMP 1.000 ml |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Material | PMP |
Graduierungsbereich | 100mL- 1000mL |
Schritten | 100 ml |
Menge | 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420524 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 1223-1000 |
1417802 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 1223-1000 |
1285533 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 1223-1000 |
1410256 | Konformitätsbescheinigung | 27/08/2024 | 1223-1000 |
1405220 | Konformitätsbescheinigung | 24/04/2024 | 1223-1000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden.