Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese haltbaren Schläuche mit hohem Reinheitsgrad sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Bioprozess-Fertigung.
79.55 € - 416.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Platinbehandeltes Silikon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Farbe | Durchscheinend |
Härte | 50 (Shore A) |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15328351
|
Thermo Scientific™
8600-0020 |
1/16 in. | 1/32 in. |
79.55 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15662639
|
Thermo Scientific™
8600-0030 |
1/8 in. | 1/16 in. |
138.00 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16585910
|
Thermo Scientific™
8600-0050 |
3/16 in. | 3/32 in. |
210.00 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16273582
|
Thermo Scientific™
8600-0060 |
1/4 in. | 1/16 in. |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16565830
|
Thermo Scientific™
8600-0130 |
3/8 in. | 3/32 Zoll |
313.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368666
|
Thermo Scientific™
8600-0140 |
3/8 in. | 1/8 in. |
416.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche sind für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen ausgelegt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
- Geschmacklos, geruchlos, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
- Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
- Geringbindende Oberfläche minimiert die Absorption bei Proteinen und Lebensmitteln
- Autoklavierbar, kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen: Doppelt verpackt im Karton von 15.2 m
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Autoklavierbar | |
50 ft. | |
50 (Shore A) | |
Flexible Schläuche |
Platinbehandeltes Silikon | |
Durchscheinend | |
Biegeradius 4xAD |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.