Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese haltbaren Schläuche mit hohem Reinheitsgrad sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Bioprozess-Fertigung.
Marke:  Thermo Scientific™ 8600-0030
104.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15662639
  • 138.00 € / 15 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche sind für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen ausgelegt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
  • Geschmacklos, geruchlos, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
  • Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
  • Geringbindende Oberfläche minimiert die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln
  • Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen
Doppelt verpackt mit 15,2 m (50 ft.) pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht USP<87>Zytotoxizität (Agardiffusion und MEM-Elutionsmethoden); USP<88>Klasse VI; USP<661>Physikochemische Tests; ISO10993-3 Bakterielle Mutagenität – AmesAssay; ISO10993-4 Hämolyse Direktkontakt, EP 3.1.9 Silikon Elastomer f
1/8 in.
Platinbehandeltes Silikon
6,4 mm
1/16 in.
Durchscheinend
Biegeradius 4xAD
Flexible Schläuche
Autoklavierbar
3,2 mm
1/4 in.
50 ft.
1,6 mm
50 (Shore A)
21 psig bei 73 °F (23 °C)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing > Innendurchmesserx Außendurchmesserx Wanddicke:1/8 x 1/4 x 1/16 in (3,18 x 6,35 x 1,59 mm)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.