Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Diese PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung.
Marke: Thermo Scientific™ 3110-0380
337.50 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung. Röhrchen verfügen über hervorragende chemische Beständigkeit.
Eigenschaften
- Die runden Böden passen in Hochgeschwindigkeitsrotoren in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
- Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
- Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
- 50 und 100 ml-Größen besitzen zwecks einfacherer Entnahme aus dem Rotor einen verstärkten Rand
- Kostengünstige Wahl – kann auch als Teströhrchen verwendet werden
- Bei häufigem Autoklavieren längere Lebensdauer als Polycarbonat-Röhrchen
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
Spezifikation
38 ml | |
100 | |
Unsteril | |
Rund | |
Rund | |
25,2 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Polypropylen-Copolymer (PPCO) | |
10 | |
Autoklavierbar | |
88.1 mm | |
Nein | |
Nein | |
50.000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1047637-COC | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | 3110-0380 |
1417938 | Konformitätsbescheinigung | 28/12/2024 | 3110-0380 |
1285528 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3110-0380 |
1301974 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3110-0380 |
1405016 | Konformitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 3110-0380 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.