Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes
For routine tissue samples, these loose-packed cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marke: Epredia™ B851739LG
Beschreibung
Druck
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
- Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
- Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
- Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
1000/Karton | |
Hellgrün |
Ja | |
Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier | |
Geschlitzte Kassette |