Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus braunem HDPE in Laborqualität
Lagern, versenden und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten in diesen braunen Enghalsflaschen aus HDPE. Sie bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und Alkoholen.
Marke: Thermo Scientific™ 2004-0016
37.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern, transportieren und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ braunen HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität. Die Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher†.
Eigenschaften:- Braune Flasche verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
- Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
- Vielseitige Flaschen für Anwendungen, bei denen die Lichteinwirkung verringert werden muss
- Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
Im Lieferumfang enthalten:
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
Braune Enghalsflasche in Laborqualität | |
HDPE | |
12 | |
Bernsteinfarben | |
Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit | |
Eng | |
170 mm | |
6,69 Zoll | |
Polypropylen | |
73 mm | |
Nein |
500 ml | |
Braun | |
21 mm | |
48 | |
Unsteril | |
28 mm | |
Ja | |
Rund | |
Laborflasche | |
Ohne Dichtungseinlage | |
28 mm | |
Schraubkappe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420326 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2025 | 2004-0016 |
1415927 | Konformitätsbescheinigung | 15/11/2024 | 2004-0016 |
1408204 | Konformitätsbescheinigung | 12/06/2024 | 2004-0016 |
1395320 | Konformitätsbescheinigung | 10/11/2023 | 2004-0016 |
1392705 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2023 | 2004-0016 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.