Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus braunem HDPE in Laborqualität
Lagern, versenden und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten in diesen braunen Enghalsflaschen aus HDPE. Sie bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und Alkoholen.
11.07 € - 201.00 €
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Beschreibung | Braune Enghalsflasche in Laborqualität |
Material | HDPE |
Sterilität | Unsteril |
Verschlussfarbe | Bernsteinfarben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30117597
|
Thermo Scientific™
2004-9125 |
4 ml | 13 mm |
15.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10142641
![]() |
Thermo Scientific™
2004-9025 |
8 ml | 20 mm | N/A | ||||||
11311584
![]() |
Thermo Scientific™
2004-9025 |
8 ml | 20 mm |
88.00 €
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15548199
![]() |
Thermo Scientific™
2004-9050 |
15 ml | 20 mm |
19.35 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15528199
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0001 |
30 ml | 20 mm |
28.20 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11361574
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0002 |
60 ml | 20 mm |
157.00 €
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11371574
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0004 |
125 ml | 24 mm |
201.00 €
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10140101
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0008 |
250 ml | 24 mm |
44.75 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10281941
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0016 |
500 ml | 28 mm |
64.80 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10057960
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0032 |
1 l | 38 – 430 mm |
69.80 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Lagern, transportieren und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ braunen HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität. Die Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher†.
Merkmale:- Braune Flaschen verringern die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht und schützen so lichtempfindliche Flüssigkeiten
- Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
- Vielseitige Flaschen für Anwendungen, bei denen die Lichteinwirkung verringert werden muss
- Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C (-148 °F) für die langfristige
- Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
Lieferumfang:
Schraubverschlüsse aus braunem Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Spezifikation
Braun | |
HDPE | |
Bernsteinfarben | |
Ja | |
Rund | |
Polypropylen | |
Nein |
Braune Enghalsflasche in Laborqualität | |
Unsteril | |
Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit | |
Eng | |
Ohne Dichtungseinlage | |
Schraubkappe |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.